Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight side
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 007891
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13176105
  • 251.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
PTFE (Kolben)
0.32 mm
Feste Nadel
85 mm
23 G
0.63 mm
500 μl
Seitliches Loch