Learn More
IKA™ Befestigungsklammern für Shaker
Artikelnummer. 10079400 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100-ml-Kolben
200/250 ml-Kolben
25-ml-Kolben
50-ml-Kolben
500 ml-Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10079400 25-ml-Kolben 1 Stück
10420843 50-ml-Kolben 1 Stück
10409692 500 ml-Kolben 1 Stück
10029240 200/250 ml-Kolben 1 Stück
10500102 100-ml-Kolben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10079400 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0001234300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalaufsatz AS 4000.1
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Halteklammern AS 2.1 für 25mL Rundkolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 25-ml-Kolben
Produkttyp Befestigungsclip