Learn More
DWK Life Sciences FKM-Dichtungen
Der Dichtring ermöglicht einen dichten Abschluss zwischen Vorlagegefäß und Glasfilterplatte sowie zwischen Glasfilterplatte und Trichter.
Marke: DWK Life Sciences 292209004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
Description
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Aufgrund der Dichtung ist ein dichtes, auslaufsicheres Verbinden der Einzelkomponenten des Filteraufsatzes möglich
Spécification
Dichtung | |
10 St./Packung | |
FKM | |
90 mm |