Learn More
DWK Life Sciences FKM-Dichtungen
Der Dichtring ermöglicht einen dichten Abschluss zwischen Vorlagegefäß und Glasfilterplatte sowie zwischen Glasfilterplatte und Trichter.
17.55 € - 90.30 €
Spezifikation
Material | FKM |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtung |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11810980
|
DWK Life Sciences
292205002 |
50 mm |
45.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12500987
|
DWK Life Sciences
292202408 |
24 mm |
17.55 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15272119
|
DWK Life Sciences
292209004 |
90 mm |
90.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten.- Aufgrund der Dichtung ist ein dichtes, auslaufsicheres Verbinden der Einzelkomponenten des Filteraufsatzes möglich
Spezifikation
FKM | |
Dichtung | |
10 St./Packung |