Learn More
Liebherr™ FKVSL3610 Kunststoffkühlschrank
Marke: Liebherr™ FKVSL 3610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 56.00000kg
Spezifikation
Allzweckkühlschrank | |
1°bis 15 °C | |
R 600a | |
6 | |
Silber | |
Luftumwälzkühlung, 5-fach höhenverstellbar | |
Stahl | |
610 mm | |
600 mm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
220–240V | |
56 kg |
333 L | |
1 bis 15 °C | |
Selbstschließende SwingLine | |
Digital, Extern | |
Mechanisch | |
Automatisch | |
FKvsl 3610 | |
1640 mm | |
1,5 A | |
220 – 240 V 50 Hz 1,5 A | |
0,947 kWh/24 Stunden | |
56 kg |