Learn More
FL-SMRT ID1 Peptide, 100μM
FL-SMRT-ID1-PEPTID, 100 μM
Marke:  Invitrogen PV4620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10093143
  • 315.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
FL-SMRT-ID1-PEPTID
Spezifikation
Spezifikation
100 µM Fluorescein-SMRT-ID1-Peptid in 99,9 % DMSO, 0,1 % TFA. Bei -20 ° C lagern und vor Licht schützen.
Klassische Farbstoffe
100 μl
Trockeneis
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.