Learn More
Flammpunkt-Standard TAG ASTM D56 (Nennwert: 43,1 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080040
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16080040 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16080040 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. CRMTAKR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf TAG-Flammpunkt ASTM D56 verwendet werden
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch durch unabhängige Testlabors
  • Gewährleistet eine gute Korrelation zwischen den Labors
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • Packungsgröße 250 ml
  • 12 Monate haltbar
Spezifikation
UN-Nummer UN 1223
Menge 250 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.