Learn More
BUCHI FlashPure EcoFlex C18
FlashPure EcoFlex Kassetten wurden für optimierten Gegendruck und ein optimales Preis- und Leistungsverhalten entwickelt. C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
Marke:  BUCHI 140000049
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16340166
  • 288.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußerst kostengünstige Lösung ohne Qualitätseinbußen für Standardtrennungen
  • Große Auswahl an Kartuschengrößen von 4 g bis 5.000 g
  • Nicht-RFID geeignet auf Systemen von BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim oder Yamazen.
  • Silika ist ideal für Basisanwendungen und polare Verbindungen mit organischen Lösungsmitteln.
  • Für Amino funktionalisiertes Silika bietet bessere Peakformen mit polaren und basischen Verbindungen und ist ideal für Kohlenhydrate.
  • C18-funktionalisiertes Kieselgel ist ideal für Peptide und unpolare Verbindungen in einer wässrigen mobilen Phase.
  • Diol-funktionalisiertes Kieselgel bietet eine alternative Selektivität für eine Vielzahl von Polaritätstypen und ist ideal für Lipide
  • Neutrales Aluminiumoxid ist ideal für Aldehyde, Ketone und Ester
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
5 St.
12 g
Unpolare Verbindungen, ideal für Peptide
C18
40 bis 60 μm
C18
Jedes Flash-System