Learn More
Grant Instruments™ Kolbentablett
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (≥ 2 ml). Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
284.00 € - 326.48 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 bis 1000 ml
Typ Probenflaschengestell
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15345822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TF12
LSB12
284.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15375822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
TF18
LSB18
326.48 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
  • Für Kolben von 25 bis 1000 ml
  • Für die Verwendung mit folgenden Schüttelwasserbädern:
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Kompatibel mit SH-Plattenhaltern oder SR-Gestellen
  • Das TF26 Reagenzglastablett ist auch kompatibel mit SR-Gestellen
  • Kann einzeln verwendet werden, um Beutel und verschiedene Gefäße unterzubringen.
Spezifikation
Spezifikation
25 bis 1000 ml
Probenflaschengestell