Learn More
Kartell™ Kristallklare Messkolben aus PMP (TPX™) mit Schraubverschluss
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der Kartell™ (TPX™) PMP Messkolben mit Schraubverschluss wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
Marke: Kartell™ 0249200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Dünne Hälse sorgen für präzise endgültige Messwerte.
- Autoklavierbar bis zu 170 °C
- Chemisch reiner als Glas und nicht chemisch absorbierend
- Nicht benetzbar
- Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Kristallklar | |
PMP | |
Schraubverschluss | |
± 2 ml | |
Schraubverschluss |
250 ml | |
225 mm | |
Gehäuse GL18 | |
Ja | |
82 mm |