Learn More
Labconco™ FlaskScrubber™ Vantage™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17172322 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Stromstärke:
11 A
16,5 A
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stromstärke unitSize
17172322 16,5 A 1 Stück
17162322 11 A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17172322 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 422101013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versatile and efficient glassware washers designed for efficient and consistent washing of narrow-neck glassware and general labware in critical washing environments.
Labconco FlaskScrubber™ Vantage Glasspülmaschinen sind für effizientes und einheitliches Waschen von Enghals-Glasartikeln und Allzweck-Laborartikeln in anspruchsvollen Umgebungen wie pharmazeutischen Laboren vorgesehen. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten, wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.  Vantage Modelle erreichen eine Waschtemperatur von maximal 93 °C und überwachen die Wasserreinheit mit einem standardmäßigen Leitfähigkeitssensor.
FlaskScrubber Vantage Modelle verwenden HEPA-gefilterte Druckluftspindelinjektion und SpeedVent Wärmemanagementtechnologie zur schnellen Trocknung von Laborartikeln. Alle Vantage Modelle verfügen über ein unteres Spindelgestell mit 36 Plätzen, Dispensierpumpen für Flüssigwaschmittel und säureneutralisierende Spülung sowie ein Sichtfenster zum Beobachten der Charge. Die Vantage Modelle können mit einer Vielzahl von Einsätzen und zusätzlichen Gestellen zur Aufnahme alle Arten von Laborartikeln ausgestattet werden.
  • Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
  • Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Spindelinjektion- und Standard-Gestellen
  • Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
  • Leitfähigkeitssensor und HEPA-gefilterte Druckuftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
  • Langlebige Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304 und Reinigungsmittel-Aufbewahrungsschrank
  • Spindelinjektionsgestell mit 36 Plätzen im Lieferumfang enthalten
  • Spülmittelpumpen für Flüssigwaschmittel und säureneutralisierende Klarspülmittel sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Beschreibung FlaskScrubber Vantage Glasspülmaschine
Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl (304)
Produkttyp Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren
Flussrate Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM)
Max. Druck 120 psi (Einlass)
Mindestdruck Reinwasser Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden
Volumen (angloamerikanisch) 6,73 ft.3 Kammervolumen
Volumen (metrisch) 190,6 l Kammervolumen
Waschzyklen 12 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen
Wasserverbrauch Nur 12,9 l
Modell Freistehendes FlaskScrubber Vantage Glasreinigungsgerät mit Fenster
Zertifizierung/Konformität UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden
Enthält Unteres Spindelgestell
Inlet Water Temperature (English) Min. 120 °F
Inlet Water Temperature (English) Recommended 120 °F
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 160 °F
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 71 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 49 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 49 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 27,8 in.
Tiefe (metrisch) 70,6 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 27,8 x 32,2 x 32,2 bis 36,1 in.
Höhe (angloamerikanisch) 32,2 bis 36,1 in.
Höhe (metrisch) 81,8 bis 91,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 32,2 in.
Breite (metrisch) 81,8 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 294 lb.
Versandgewicht (metrisch) 133,4 kg
Stromstärke 16,5 A
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
Spannung 208/230 V
Frequenz 50/60 Hz