Learn More
Kimble Chase™ BOTTLE, RESVR FLT HPLC GRAD 1L
Catalog Number 15262295
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Das Kimble Chase™ HPLC-Flachbodenreservoir mit Skalierung dient der Vorbereitung, Lagerung und Ausführung aller mobilen Phasen der Flüssigchromatographie.
  • Empfohlen für die Verwendung unter Vakuum zur Filtration und Vakuumentgasung von Lösungsmitteln für mobile Phasen
  • Die Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff blockiert UV-Licht von bis zu 385 nm und verhindert so eine Photodegradation lichtempfindlicher Reagenzien.
  • Die Sicherheitsbeschichtung hält bei einem Bruch die Glassplitter zusammen, sodass ausreichend Zeit für die sichere Entsorgung von flüssigen Inhalten verbleibt.
  • Wird mit einem Innendruck von bis zu 0.4 bar (6 psig) für das Heliumsparing und die Beschleierung der mobilen Phase verwendet
  • Betriebsdruck: -1.0 bis 0.4 bar (-14.5 psig bis 6 psig)
  • Chemisch inertes Glas verhindert das Auslaugen von extrahierbaren Substanzen in die Lösungsmittel der mobilen Phase,
  • Lieferung mit GL-45-Schraubgewinde
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Durchmesser (metrisch) 130 mm
Höhe (metrisch) 275 mm
Produkttyp Flacher Boden mit Graduierungen
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Material Borosilikatglas (Klasse A, Typ I)
Anzahl pro Karton Je 1