Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacher Flanschdeckel mit Mittelhals und einem Seitenhals
Artikelnummer. 11582344
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
Halsmitte (NS): 29/32, Halsseite: 14/23
Halsmitte (NS): 29/32, Halsseite: 29/32
Mittelhals (NS): 14/23
Mittelhals (NS): 29/32
Mittelhals (NS): 45/40
Enthält:
Laborflansch 100
Laborflansch 150
Laborflansch 200
Laborflansch 60
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Enthält unitSize
11582344 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 100 1 Stück
11572344 Halsmitte (NS): 29/32, Halsseite: 14/23 Laborflansch 100 1 Stück
10236409 Halsmitte (NS): 29/32, Halsseite: 29/32 Laborflansch 100 1 Stück
11512354 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 200 1 Stück
11502354 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 150 1 Stück
11592344 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 150 1 Stück
11522354 Mittelhals (NS): 45/40 Laborflansch 200 1 Stück
11552344 Mittelhals (NS): 14/23 Laborflansch 60 1 Stück
11562344 Mittelhals (NS): 29/32 Laborflansch 60 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11582344 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06102264
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reaktionsgefäße
Enthält Laborflansch 100
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße Mittelhals (NS): 45/40