missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flavoxate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30397276
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397276 1 g
30407969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30397276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF3735001G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3717-88-2
Summenformel C24 H25 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 427.92
Synonym 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-(1-piperidinyl)ethyl ester, hydrochloride (9CI), 4H-1-Benzopyran-8-carboxylic acid, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-, 2-piperidinoethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Piperidineethanol, 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (ester), hydrochloride (8CI), 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, Bladderon, DW 61, Flavoxate hydrochloride, Genurin, NSC 114649, Patricin, Peflate, Piperidinoethyl-3-methylflavone-8-carboxylate hydrochloride, Rec 7/0040, Spasmal, Spasuret, Urispas
IUPAC-Name 2-piperidin-1-ylethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate;hydrochloride
SMILES Cl.CC1=C(Oc2c(cccc2C1=O)C(=O)OCCN3CCCCC3)c4ccccc4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flavoxate Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H
Formelmasse 427.155
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.