Learn More
Flazasulfuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309236
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309236 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309236 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13655600AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flazasulfuron
CAS 104040-78-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flazasulfuron
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H12 F3 N5 O5 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
IUPAC-Name 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)Pyridin-2-yl]Sulfonylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 407.33
Menge 1 mL
Formelmasse 407.0511 g/mol