Learn More
Flazasulfuron, TRC
Artikelnummer. 30009429
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009429 250 mg 250 Milligramm
30004996 1 g 1 Gramm
17954545 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF373550250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104040-78-0
Summenformel C13 H12 F3 N5 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 407.33
Synonym N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea, Chikara, Flazasulfuron, Katana, OK 1166, SL 160, Shibagen, Shibagen DF, 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-
IUPAC-Name 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylurea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flazasulfuron
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
Formelmasse 407.0511