missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Flexelene™ 135C Schläuche
Verwenden Sie Flexelene 135 C für Prozesse oder Laborarbeiten, die strenge Zertifizierungen erfordern
Marke: Cole-Parmer™ 96181-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- ADI- und DEHP-frei für höchste Reinheit in Ihrem Prozess.
- Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen.
- Durchscheinend, ohne Plastifizierer, Latex oder Vinylacetat.
- Flexelene 135C ist auch frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs.
- Flexible Schläuche aus antiallergenen Materialien.
- Extrem wenige extrahierbare und herauslösbare Bestandteile.
- FDA-konform und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI.
- Flexelene 135C enthält nur Zusatzstoffe, die gemäß EP 3.1.3 und 3.1.6 zugelassen sind.
- Das Basisharz entspricht EC-Richtlinie 202/72/EC.
- Entwickelt für die Anforderungen der Bioverarbeitung und der pharmazeutischen Industrie.
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid, E-Beam- oder Gammabestrahlung
Spezifikation
3A; NSF-51; DEHP-frei; phthalatfrei; USP; ADCF; Europäisches Arzneibuch; FDA; NSF-61 | |
275 °F | |
17 psi | |
Ja | |
Flexelene | |
50 ft. | |
1.6 mm | |
−46 °F | |
50 ft./Pk. |
Durchscheinend | |
135 °C | |
Flexelene 135 C wurde ohne Weichmacher, Latex oder Vinylacetat hergestellt und ist außerdem frei von tierischen Inhaltsstoffen. Dieser flexible Schlauch besteht aus nicht-allergenen Materialien und bietet extrem niedrige Extraktions- und Auslaugraten. | |
9.6 mm | |
12.7 mm | |
15.2 m | |
Flexelene 135C ist der ideale Schlauch für pharmazeutische, biotechnologische, biowissenschaftliche, Forschungs- und Allzweck-Laboranwendungen. | |
−43 °C | |
Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl oder Gammabestrahlung. |