Learn More
Labconco™ Flexi-Bin Wagen
Der Labconco Flexi-Bin Wagen ermöglicht den sicheren Transport von Glasgegenständen und Chemikalienbehältern.
Marke: Labconco™ 09380-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 23.00000kg
Beschreibung
Für den sicheren Transport von Glaswaren und Chemikalienbehältern
• Herausnehmbarer, korrosionsbeständiger Polyethylen-Behälter; wahlweise 4 oder 8 Zoll tief (10 oder 20 cm); die Behälter sind austauschbar.
• Im Lieferumfang sind drei lange und vier kurze Polyethylen-Trennwände enthalten, um die Behälter aufzuteilen und Gegenstände zu sichern.
- Geschweißter Rahmen aus pulverbeschichtetem 18-Gauge-Stahlrohr in Gletscherweiß mit Gummigriffgriffen
- Offenes unteres Fach für zusätzliche Lagerung
- Vier Laufrollen mit 4 Zoll (10 cm) Durchmesser (zwei Arretierungen)
- Bereits zusammengebaut
- Lebenslange Garantie