Learn More
Copan Italia™ Flexible Impföse
Wird für problemloses Pflanzen und Streuen von Kulturen verwendet.
Marke:  Copan Italia™ 179CS20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 81.00000kg
Artikelnummer. 11766538
  • 317.00 € / 4000 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine scharfen Kunststoffkanten, Spitzen oder Grate am Schlaufenkopf, hilft beim problemlosen Setzen und Streaking von Kulturen
  • Schlaufen schneiden bzw. stechen die Agar-Oberfläche beim Streaking nicht an.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
10 μl
Impföse
Flexibler weicher Kunststoff
Hellblau
4000