Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 1 armiger flexibler Lichtleiter
Die unterschiedlichen Beleuchtungsverfahren sowie Fernbeleuchtung ermöglichen hohe Flexibilität In einer schwarzen Metall-PVC-Ummantelung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736908
  • 189.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flexibler Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik. Hohe Flexibilität für unterschiedliche Beleuchtungstechniken sowie zur Fernbeleuchtung; zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Lichtführung
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
5 mm
Einzelner Lichtleiter
1m