Learn More
JULABO™ Flexible Metallschläuche
Beschreibung
- Flexible Metallrohre
- Dreifach isoliert
- -100 ... +350 °C.
Verfügbare Längen und Anschlüsse:
- 1 m:
- M24 x 1,5 Innengewinde
- M30 x 1,5 Innengewinde
- 1,5 m:
- M24 x 1,5 Innengewinde
- M30 x 1,5 Innengewinde
- M38 x 1,5 Innengewinde
- 2 m:
- M24 x 1,5 Innengewinde
- M30 x 1,5 Innengewinde
- M38 x 1,5 Innengewinde
- 3 m:
- M30 x 1,5 Innengewinde
- M38 x 1,5 Innengewinde
- 5 m:
- M30 x 1,5 Innengewinde
- M38 x 1,5 Innengewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Metallschläuche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | JULABO™ PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ W40, PRESTO™ A80, PRESTO™ A80t, PRESTO™ W80, PRESTO™ W80t |
| Temperaturbereich | -100 bis +350 °C |
| Material | Metall |
| Größe | 1,5 m |
| Anschlusstyp | 2 Anschlüsse M24 x 1,5 Buchse |