Learn More
SCAT Ausgießer
Sicherheitsausgießer mit integrierter Schraubkappe zum sicheren Ausgießen von Flüssigkeiten.
Marke:  SCAT 610501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10262770
  • 20.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Politainer Abfallbehälter
  • Flexible und starre Ausführungen erhältlich
  • Für die üblichen Kanistergewinde S55, S60/61 und S40/71
  • Aus hochwertigem PEHD- oder elektrisch leitfähigem PEHD-EC-Material mit zusätzlicher Belüftung
  • Bestellinformation
    dimSize
    Spezifikation
    Spezifikation
    Sicherheitstülle
    S60/61
    Durchscheinend, weiß
    Kanister, Behälter und Flaschen
    HDPE
    Flexibel
    Einfaches und sicheres Ausgießen von Flüssigkeiten aus Behältern