Learn More
FLK-1 Rat anti-Mouse, APC, Clone: Avas 12alpha1, BD
Rat Monoclonal Antibody
402.00 € - 476.00 €
Spezifikation
Antigen | FLK-1 |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Rat |
Regulatorischer Status | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819908
|
BD Biosciences
560070 |
0.1 mg |
476.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15898048
|
BD Biosciences
555307 |
0.5 mg |
402.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Avas 12α1 monoclonal antibody specifically binds to fetal liver kinase 1 (Flk-1), a receptor protein tyrosine kinase closely related to CD117 (c-kit) and CD140a (PDGF Receptor α chain) of the immunoglobulin superfamily. Flk-1, also known as VEGF Receptor-2 (VEGF-R2), is a receptor for vascular endothelial growth factor (VEGF). It is expressed, at the mRNA and protein levels, on distinct sets of mesoderm during gastrulation and on endothelial cells in embryonic and adult tissues. In vivo and in vitro studies indicate that Flk-1 is required for the embryonic development of vascular endothelial and hematopoietic cells.
Spezifikation
FLK-1 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Fetal liver kinase 1; CD309; Kdr; VEGF receptor-2; VEGFR-2 |
Flow Cytometry | |
Rat | |
Mouse | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.