Learn More
Invitrogen™ Flotillin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1015), Invitrogen™
Artikelnummer. 30088815
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30088815 100 μL 100 Mikroliter
30089788 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30088815 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA554032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. FLOT1 encodes a caveolae-associated, integral membrane protein. The function of flotillin 1 has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Flotillin 1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 23GB1015
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen FLOT1
Gen-Zugriffsnummer O08917, O75955, Q9Z1E1
Gen-Alias DADB-118P11.2; Flot1; flotillin 1; Flotillin-1; I79_013152; integral membrane component of caveolae; OTTHUMP00000164855; Rareg; Reg2; REG-2; reggie-2
Gensymbole FLOT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Flotillin 1 (409-427AA).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10211, 14251, 64665
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG