Learn More
OHAUS™ Klammer zur Durchflussregelung
OHAUS™ Durchflussregelklemme in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen.
25.25 € - 61.50 €
Spezifikation
Typ | Mehrzweckklemme |
---|---|
Höhe (metrisch) | 62 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,44 in. |
Länge (metrisch) | 37 mm |
Größe (metrisch) Griff | 0 bis 17 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15752269
|
OHAUS™
30392221 |
Einstellbare Regelung | Schlauchhahn |
61.50 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15742259
|
OHAUS™
30392210 |
Einstellbare Regelung | Schlauchhahn |
25.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Entwickelt, um Laborgeräte sicher zu greifen und zu positionieren
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in Zink oder Edelstahl
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
2,44 in. | |
0 bis 17 mm | |
37,00 mm |
62 mm | |
37 mm | |
1,46 in. | |
Schlauchhahn |