Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 mm Glasfilterhalter |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 300Pack |
| Menge | 300/Packung |
| Typ | Durchflussreduzierende Unterlegscheibe, Ganze |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |