Learn More
Abnova™ FLT3/CEN13q-FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | FMS-bezogene Tyrosinkinase 3 |
| Gen-Alias | CD135, FLK2, STK1 |
| Gensymbol | FLT3 |
| Gen-ID (Entrez) | 2322 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 200 μl |
| Form | Flüssig |