Learn More
Abnova™ FLT3/CEN13q-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16033315
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16033315 100 μl 100 Mikroliter
16043315 200 μl 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16033315 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FG0197.100uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen FMS-bezogene Tyrosinkinase 3
Gen-Alias CD135, FLK2, STK1
Gensymbol FLT3
Gen-ID (Entrez) 2322
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssig