Learn More
Invitrogen™ FLT3 [D835Y] Recombinant Human Protein
FLT3 is a tyrosine protein kinase that is a member of the growth factor receptor tyrosine kinase family.
2915.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004110, D835Y |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% NP-40, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 48.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458593
|
Invitrogen™
PR7450A |
100μg |
2915.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10220743
|
Invitrogen™
PV4271 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The FLT3 D835Y mutant is a drug resistant form of FLT3.
Spezifikation
NP_004110, D835Y | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% NP-40, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
PDGFR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
48.6kDa | |
RUO - research use only | |
FLT3 D835Y, FLK2, STK1, CD135 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |