Learn More
Human FLT3, His Tag Recombinant Protein
FLT3 Recombinant Human Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004110 |
---|---|
Gen-Alias | FLT3, FLK2, STK1, CD135 |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539336
|
Invitrogen
PV3182 |
10μg |
634.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468413
|
Invitrogen
PR4666C |
100μg |
1822.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10348052
|
Invitrogen
PV4108 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FLT3 is a tyrosine protein kinase that is a member of the growth factor receptor tyrosine kinase family.Spezifikation
NP_004110 | |
Human | |
Baculovirus |
FLT3, FLK2, STK1, CD135 | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.