Learn More
Fluasterone, TRC
Artikelnummer. 30138224
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138224 100 mg 100 Milligramm
30011015 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138224 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF500300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112859-71-9
Summenformel C19 H27 F O
Molekulargewicht (g/mol) 290.42
Synonym (16α)-Fluoro-5-androsten-17-one;
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,16R)-16-fluoro-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CCCC[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](F)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluasterone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-4-3-5-12(18)6-7-13-14(18)8-10-19(2)15(13)11-16(20)17(19)21/h6,13-16H,3-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+/m1/s1
Formelmasse 290.2046