Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 97 %
Catalog Number p-133331
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
530-78-9
C14H10F3NO2
281.22
MFCD00002422
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
3371
CHEBI:42638
2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
530-78-9
C14H10F3NO2
281.22
MFCD00002422
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
3371
CHEBI:42638
2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Flufenamic acid
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Grau-grün bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Menge 10 g
Beilstein 14, III, 905
Merck Index 15, 4163
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0265g/L (37°C). Other solubilities: soluble in ethanol (6.9g/L at 37°C),chloroform,(19g/L at 37°C),dmso,cyclohexane
Formelmasse 281.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flufenamic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.