Learn More
Flumazenil, 98%, Thermo Scientific™
Benzodiazepine antagonist
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62537.ME
Menge 500mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15404909
  • 1179.00 € / 500 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78755-81-4
303.293
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
3373
ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
C15H14FN3O3
MFCD00242764
flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
CHEBI:5103
CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Spezifikation
Flumazenil
C15H14FN3O3
500mg
flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
3373
303.29
78755-81-4
MFCD00242764
14,4135
Soluble in DMSO to 25mM
CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
303.293
CHEBI:5103
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation