Learn More
Fluoren-4-Carboxylsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043534
32.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6954-55-8
C14H10O2
210.232
MFCD00001112
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade
81402
9H-fluoren-4-carbonsäure
C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6954-55-8
C14H10O2
210.232
MFCD00001112
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade
81402
9H-fluoren-4-carbonsäure
C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O
Fluorene-4-carboxylic acid is used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluor-4-carboxylsäure findet Anwendung in der Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fluorene-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 191°C to 192°C
Menge 250 mg
Beilstein 2050637
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 96%