Learn More
Molecular Probes™ FluoReporter™ Cell-Surface Biotinylation Kit
FluoReporter™ Zelloberflächen-Biotinylierungskit
Marke: Molecular Probes™ F20650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das FluoReporter™ Kit für Zelloberflächen-Biotinylierung bietet eine praktische Methode zur Markierung von auf der Zelloberfläche exponierten Proteinen, unter anderem von Membranproteinen. Das Kit enthält 5 Fläschchen Biotin-XX SSE, und jedes Fläschchen kann für mehrere 1 ml-Markierungsreaktionen (mit 2,5 x 107 Zellen/ml) verwendet werden.Wichtige Merkmale der FluoReporter™ Proteinmarkierungskits:
Erfahren Sie mehr über die Proteinmarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Protein- und Antikörpermarkierungskits an, die zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z, oder nutzen Sie unsere Auswahlhilfe für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie unter Protein- und Nukleinsäuremarkierungskits —Kapitel 1.2 im Molecular Probes™-Handbuch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C lagern. | |
Biotinylierung | |
Biotin-XX | |
Raumtemperatur |
Biotin-basiert | |
Farbstoff | |
FluoReporter™ | |
Proteine (Zelloberfläche) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.