Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-EX, Succinimidyl Ester
Artikelnummer. 11584826
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11584826 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11584826 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. F6130
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluorescein-5-EX, Succinimidylester
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Markertyp Klassische Farbstoffe