Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC 'Isomer I')
Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC „Isomer I“)
Marke: Molecular Probes™ F1907
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.Spezifikation
10 x 100 mg | |
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
FITC (Fluorescein) |
Fluorescein-5-Isothiocyanat | |
Amin | |
Isothiocyanat | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.