Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, rein
Artikelnummer. 10189552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10189552 100 g Glasflasche 100 Gramm
10134450 5 g Glasflasche 5 Gramm
10067432 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10189552 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 191661000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-09-8
Summenformel C24H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 416.39
MDL-Nummer MFCD00005062
InChI-Schlüssel CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC-Name (6'-Acetyloxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3'-yl)Acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein diacetate
Schmelzpunkt 200.0°C to 205.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 19,227
Formelmasse 416.39
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver