Learn More
Fluorescein-Ubiquitin
Artikelnummer. 11525016
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11525016 50 μg 50 Mikrogramm
11535016 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11525016 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PV4377
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluorescein-Ubiquitin
Fluorescein-labeled ubiquitin for use as a general research tool or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with FRET donors including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (PV4375) or a LanthaScreen™ antibody including Tb-anti-GST (PV4216) or Tb-anti-ubiquitin-FK2 (PV4751).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 μg
Konjugat Fluorescein
Inhalt und Lagerung Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Nachweisverfahren Fluorescence
Anregung/Emission 340⁄490, 520
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Markertyp Classic Dyes
Anzeigewert End Point
Versandbedingung Dry Ice
Substrateigenschaften Protein-Based Substrate
Verfahren TR-FRET
Form Liquid