Learn More
Agilent BioTek Fluoreszenzfilter
Fluorescence Filter for use with Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
494.00 €
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12516476
|
Agilent BioTek
7082220 |
360/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10471605
|
Agilent BioTek
7082205 |
400/30 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12526476
|
Agilent BioTek
7082207 |
440/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12582427
|
Agilent BioTek
7082228 |
380/20 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12532277
|
Agilent BioTek
7082222 |
460/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12562547
|
Agilent BioTek
7082206 |
420/50 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12505506
|
Agilent BioTek
7082221 |
485/20 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12500227
|
Agilent BioTek
7082209 |
485/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12554406
|
Agilent BioTek
7082247 |
528/20 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10566825
|
Agilent BioTek
7082223 |
530/25 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12595496
|
Agilent BioTek
7082210 |
545/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12536746
|
Agilent BioTek
7082211 |
560/20 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12526746
|
Agilent BioTek
7082246 |
516/20 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12556746
|
Agilent BioTek
7082215 |
560/15 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12546746
|
Agilent BioTek
7082212 |
560/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12564406
|
Agilent BioTek
7082226 |
645/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10646625
|
Agilent BioTek
7082229 |
680/30 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10003824
|
Agilent BioTek
7082213 |
620/40 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12576746
|
Agilent BioTek
7082244 |
580/50 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10480455
|
Agilent BioTek
7082224 |
590/35 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12522467
|
Agilent BioTek
7082214 |
635/32 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12566746
|
Agilent BioTek
7082245 |
575/15 nm |
494.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Fluorescence Filter for use with Agilent BioTek Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LXSpezifikation
Fluoreszenzfilter |