Learn More
Agilent BioTek Fluoreszenzfilter
Fluorescence Filter for use with Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
494.00 € - 635.00 €
Spezifikation
Produkttyp Fluoreszenzfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Wellenlängen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellenlängen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11593505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7082249
540/25 nm Fluormeter Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
494.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12504416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7082253
540/35 nm Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10748395
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7082230
340/30 nm Fluormeter Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
494.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12572427
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7082254
340/11 nm Cytation 3, Cytation 5, Cytation Multi-Mode, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
494.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12552787
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7082251
620/15 nm Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12520217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7092185
670/10 nm Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12510217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7092182
645/10 nm Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX
635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12590207
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7092170
550/10 nm Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12500217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
7092173
570/10 nm Cytation 3, Cytation 5, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy HTX Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Fluorescence Filter for use with Agilent BioTek Microplate readers and imagers: Cytation 5, Synergy H1, Synergy HTX and Synergy LX
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenzfilter