Learn More
Fluorid-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Fluoride Standard Solution 1000ppm (1mg/mL), for Ion Pair Chromatography, ready to use
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
Dampfdruck | 14mm Hg at 20°C deg C |
Siedepunkt | 100°C |
Physikalische Form | Flüssig |