Learn More
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidiniumhexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate is used as a reagent for synthesis of cationic antimicrobial β-2,2-amino acid derivatives, philanthotoxin analogues for inhibition of the ionotropic glutamate receptor, small β-peptidomimetics for antimicrobials and hydrazone ligation to assemble multifunctional viral nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoro-N,N,N′,N′-Tetramethylformamidiniumhexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese von kationischen antimikrobiellen β-2,2-Aminosäure-Derivaten, Philanthotoxin-Analoga zur Hemmung des ionotropen Glutamatrezeptors, kleine β-Peptidomimetika zur antimikrobiellen und Hydrazonenligation zur Zusammenstellung multifunktionaler Nanopartikel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Fluoro-N,N,N′,N′-Tetramethylformamidiniumhexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese von kationischen antimikrobiellen β-2,2-Aminosäure-Derivaten, Philanthotoxin-Analoga zur Hemmung des ionotropen Glutamatrezeptors, kleine β-Peptidomimetika zur antimikrobiellen und Hydrazonenligation zur Zusammenstellung multifunktionaler Nanopartikel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate |
Schmelzpunkt | 104°C to 111°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 264.12 |
Reinheit (%) | 98% |