Learn More
Fluorbenzol-d5, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluorobenzene-D5 |
| CAS | 1423-10-5 |
| Summenformel | C6 2H5 F |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(F)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-fluorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 101.13 |
| Formelmasse | 101.0689 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |