Learn More
Fluorobenzene-d5, TRC
Artikelnummer. 30408265
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408265 100 mg
30403737 1 g
30395207 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30408265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF588302100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1423-10-5
Summenformel C6 2H5 F
Molekulargewicht (g/mol) 101.13
Synonym Fluorobenzene-d5, Fluorobenzene D5
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(F)c([2H])c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorobenzene-D5
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formelmasse 101.0689