Learn More
Fluorborsäure, 50 Gew.% Lösung in Wasser, ACROS Organics™
26.92 € - 141.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16872-11-0
Summenformel BF4H
Molekulargewicht (g/mol) 87.812
MDL-Nummer MFCD00011345
InChI-Schlüssel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10236540
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
196700250
25g Kunststoffflasche 26.92 €
25 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10482771
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
196705000
500 g Kunststoffflasche 40.99 €
500 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 21
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10308803
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
196700025
2.5kg Kunststoffflasche
141.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16872-11-0
87.812
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
28118
Hydron;Tetrafluoroborat
BF4H
MFCD00011345
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
CHEBI:38902
[H+].[B-](F)(F)(F)F
Spezifikation
Fluoroboric acid
25g
BF4H
MFCD00011345
01, 394
50ppm max.
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol
[H+].[B-](F)(F)(F)F
1.4100g/mL
28118
87.81
48 to 51% (Acid)
2.5% max. (free boric acid)
500ppm max.
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol
May develop some turbidity or precipitate
-90.0°C
Weiß
16872-11-0,7732-18-5,10043-35-3
HBF4
1775
15, 4180
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Hydron;Tetrafluoroborat
87.812
CHEBI:38902
Anhaftende Kristalle und/oder Stückchen
200ppm (H2SiF6) max.
50ppm max.
Kunststoffflasche
1.41
200ppm max.
130.0°C
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.