Learn More
Saint-Gobain Schläuche aus Fluorelastomer
Empfohlen für den Transfer von hochaggressiven Chemikalien. Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ Fluoroelastomer-Schläuche bieten eine gute Beständigkeit gegen Alterung und Verwitterung und können rauen Umgebungsbedingungen in Laboren oder bei allgemeinen Industrieanwendungen standhalten.
99.45 € - 214.20 €
Spezifikation
Material | Fluoroelastomer |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –20 °C |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11795035
|
Saint-Gobain
770230-05 |
6 mm | 4 mm | 1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11760655
|
Saint-Gobain
770380-05 |
12 mm | 8 mm | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen starke Säuren, chlorierte Lösungsmittel und Alkohole
- Schwer entflammbar
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +200 °C (eventuell +300 °C maximal)
Spezifikation
Fluoroelastomer | |
Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen | |
Steril | |
Flexibel |
5 m | |
–20 °C | |
Schwarz | |
200 °C |