Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marke: Merck FSLW03700
365.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-SpektroskopieSpezifikation
20 l/min/cm2 | |
≥0,1 bar, Luft mit Methanol | |
Siebfilter | |
3,0 μm | |
FSLW | |
Umfassende chemische Verträglichkeit mit Säuren, Basen und Lösungsmitteln | |
85% | |
Glatt | |
150 µm | |
Hydrophob | |
37 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
286 ml/min x cm2 | |
Hydrophob | |
100/Packung | |
130 °C | |
Filtermembranen | |
37 mm |