Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer, one dispenser
Das Thermo Scientific Fluoroskan FL ist ein kompaktes und robustes Fluorometer und Luminometer für Mikrotiterplatten, das Simplizität und Zuverlässigkeit für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe bietet.
Marke:  Thermo Scientific™ 5200221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15877014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Das Fluoroskan FL Fluorometer und Mikrotiterplatten-Luminometer besitzt eine exzellente optische Leistungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für fluorometrische und luminometrische Assays im Life-Science-Bereich. Das Fluoroskan FL Fluorometer und Luminometer bietet Vielseitigkeit hinsichtlich der verwendbaren Plattenformate, hohe Plattenlesegeschwindigkeiten und bis zu drei Dispenser.
• Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
• Schnelle Lesegeschwindigkeit, die für kinetische Anwendungen unerlässlich ist
• Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
• Leistungsstarke und anwenderfreundliche Thermo Scientific SkanIt Software
Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
Die Verwendung von faserfreier Direktbeleuchtungsoptik ermöglicht sowohl einen oberen als auch einen unteren Messpunkt für hohe Empfindlichkeit, Ein großer dynamischer Bereich und korrekte und präzise Ergebnisse für 6- bis 384-Well-Platten.
Schnelle Lesegeschwindigkeit für kinetische Anwendungen
Das Fluoroskan FL Mikrotiterplatten-Fluorometer und das Luminometer können eine 96-Well-Platte in nur 18 Sekunden lesen, was für kinetische Anwendungen unerlässlich ist. Dank der flexiblen Erstellung von Messprotokollen ist die schnelle Durchführung von fluorometrischen GFP-Messungen und luminometrischen Luciferase-Messungen im gleichen Well möglich.
Integrierte Spender zur präzisen Einleitung kinetischer Reaktionen
Das Fluoroskan FL Mikrotiterplatten-Fluorometer und das Luminometer können mit bis zu drei Reagenzspendern* für schnelle kinetische Assays, wie z. B. Ca2+ Flux-Assays, ausgestattet werden. Die integrierten Dispenser unterstützen gleichzeitiges Dispensieren und Messen und ermöglichen so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an. Sehr geringes Totvolumen und die Rückführung von Reagenzien aus den Spendern in die Reagenzienbehälter begünstigen einen sparsamen Umgang mit Reagenzien.
*Upgrade auf dritten Spender muss vom Servicetechniker durchgeführt werden
Leistungsstarke und benutzerfreundliche SkanIt Software
Dank der visuellen Einrichtung des Arbeitsablaufs ist die SkanIt Software schnell und einfach zu erlernen. Sie bietet eine mühelose Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Jeder Benutzer kann die SkanIt Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren.
Lieferumfang:
SkanIt PC-Software und die folgenden Filterpaare (Anregung/Emission): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm Eine umfangreiche Auswahl an zusätzlichen Filtern ist auf Anfrage erhältlich.
Zu den Anwendungen gehören:
CA2+ Flux-Assays, Zellproliferation, Zytotoxizität, Zelladhäsion, Nukleinsäure-Quantifizierung, Reportergen-Assays, Hybridisierungsassays, Ionenkanal, FRET-Assays, BRET-Assays, Immunoassays, Enzymaktivität, bakterielle Quantifizierung, Phagozytose, Oligonukleotid-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Roboter
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
18 s für 96-Well-Platte
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten
Oben und unten
Orbital
Filter
Raumtemperatur
Photomultiplier-Röhre (PMT)
Raumtemperatur +3 bis 45 °C
Quarzhalogenlampe
Fluoreszenzintensität, Lumineszenz
Fluoroskan™
Bis zu ca. 5.000 relative Fluoreszenzeinheiten (RFU)
SkanIt Software
max. 200 VA