Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ Microplate Fluorometer, one dispenser
Artikelnummer. 15758019 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
No. of Dispensers:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Dispensers unitSize
15758019 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15758019 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5200111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo Scientific Fluoroskan ist ein kompaktes und robustes Mikrotiterplatten-Fluorometer, das Simplizität und Zuverlässigkeit für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe bietet.
Das Fluoroskan Mikrotiterplatten-Fluorometer besitzt eine exzellente optische Leistungsfähigkeit und eignet sich dadurch ideal für Forschungsapplikationen im Life-Science-Bereich, wie z. B. fluorometrische Protein- und Enzymstudien, Untersuchungen molekularer Interaktionen, Nukleinsäurequantifizierung sowie für Reportergen-, fluorometrische Kinase-, Immun- und zellbasierte Assays.
• Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
• Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
• Leistungsstarke und anwenderfreundliche Thermo Scientific SkanIt Software
Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
Die Verwendung von faserfreier Direktbeleuchtungsoptik ermöglicht sowohl einen oberen als auch einen unteren Messpunkt für hohe Empfindlichkeit, einen großen dynamischen Bereich und korrekte und präzise Ergebnisse mit 6- bis 384-Well-Platten.
Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
Das Fluoroskan Mikrotiterplatten-Fluorometer kann mit bis zu drei Reagenzspendern* ausgestattet werden, die für schnelle kinetische Assays, wie z. B. Ca2+ Flux-Assays, verwendet werden können. Die integrierten Dispenser unterstützen gleichzeitiges Dispensieren und Messen und ermöglichen so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an. Sehr geringes Totvolumen und die Rückführung von Reagenzien aus den Dispensern in die Reagenzienbehälter begünstigen einen sparsamen Umgang mit Reagenzien.
* Upgrade auf dritten Spender muss vom Servicetechniker
durchgeführt werden Leistungsstarke und benutzerfreundliche SkanIt Software
Dank der visuellen Einrichtung des Arbeitsablaufs ist die SkanIt Software schnell und einfach zu erlernen. Sie bietet eine einfache Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Jeder Benutzer kann die SkanIt Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren.
Lieferumfang:
SkanIt PC-Software und die folgenden Filterpaare (Anregung/Emission): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm Eine umfangreiche Auswahl an zusätzlichen Filtern ist auf Anfrage erhältlich.
Zu den Anwendungen gehören:
CA2+ Flux-Assays, Zellproliferation, Zytotoxizität, Zelladhäsion, Nukleinsäure-Quantifizierung, Reporter-Gen-Assays, Hybridisierungsassays, Ionenkanal, FRET-Assays, Immunoassays, Enzymaktivität, bakterielle Quantifizierung, Phagozytose, Oligonukleotid-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Roboter
Detektortyp Photomultiplier (PMT)
Abmessungen (L x B x H) 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
Inkubatortemperatur Raumtemperatur +3 bis 45 °C
Schnittstelle PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
Lichtquelle Quarzhalogenlampe
Messgeschwindigkeit 18 s für 96-Well-Platte
Messtechnik Fluoreszenzintensität
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Produktlinie Fluoroskan
Reading Options Oben und unten
Messbereich Bis zu ca. 5.000 relative Fluoreszenzeinheiten (RFU)
Schütteln Orbital
Software Type SkanIt Software
Wellenlängenauswahl Filter
No. of Dispensers 1
Leistungsaufnahme max. 200 VA
Versandbedingung Raumtemperatur